Learn More
BD BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial System Digestion/Decontamination Kits
Description
- Provide one of the most widely used, CDC-recommended formulations for effective mycobacterial specimen processing
- Convenient, all-inclusive kits are an alternative to traditional methods of preparing specimen digestion/decontamination reagents
- Complete with bottles of NALC-NaOH Solution and pre-measured packets of Phosphate Buffer (pH 6.8)
- Ensure standardization by eliminating the need to weigh, reconstitute or inventory separate ingredients
- Remain stable for up to 24 hours after activation
Specifications
Specifications
| Product Type | Specimen Collection Kit |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Da utilizzare con (applicazione) | For the digestion and decontamination of clinical specimens suspected to contain Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis |
| Include | 10 x 75 mL bottles of NALC-NaOH solution and 5 packets Phosphate Buffer (ph 6.8) |
| Quantità | 10 x 75 mL Bottles |
| Requisiti di stoccaggio | 15°C to 25°C |
| Volume (sistema metrico) | 75 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- kit mycoprep
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide