Learn More
Brady™ BBP™ 33 Series WorkHorse™ Chemical Resistant, Extreme Temperature Polypropylene Labels
BBP™ 33 Series WorkHorse™ Chemical Resistant, Extreme Temperature Polypropylene Labels are ideal for general purpose barcode applications and withstand liquid nitrogen, autoclave and other harsh environments.
145.00€ - 328.00€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Finitura Matte
Materiale Acrylic
Print Technology Thermal Transfer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17110181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148677
0.25 in. 0.825 in. 1500/Pk.
167.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17150181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148682
0.375 in. 1 in. 1500/Pk.
247.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17140181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148681
0.375 in. 1 in. 2000/Pk.
224.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17170171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148673
0.5 in. 1 in. 2000/Pk.
253.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17130181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148680
0.75 in. 1 in. 2000/Pk.
300.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17190171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148675
1 in. 1 in. 1500/Pk.
247.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17150171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148671
0.6 in. 1.3 in. 1500/Pk.
241.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17120181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148679
0.5 in. 1.5 in. 1500/Pk.
224.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17100181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148676
0.75 in. 1.5 in. 1500/Pk.
254.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17160171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148672
1 in. 1.5 in. 1250/Pk.
145.00€
pezzi 1250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17170181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148684
1.75 in. 1.5 in. 900/Pk.
183.00€
pezzi 900
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17180171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148674
0.5 in. 2 in. 2000
328.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17108950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148678
0.25 in. 2 in. 2000/Pk.
253.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17160181
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
148683
1 in. 2 in. 1500/Pk.
292.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Perfect for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes and test tubes
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -112 to 158° F (-80 to 70° C)
Compliance
ASTM D 1000;ASTM D 2979;RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Specifica
Acrylic
Matte
Thermal Transfer
White
Acrylic
BBP™33 Label Printer