Specifica
| Product Type | Printer |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 200 mm |
| Capacità colore | Monochrome |
| Velocità di stampa | 127 mm/sec. |
| Risoluzione | 200 dpi |
| Tipo di software | LabelMark |
| Da utilizzare con (applicazione) | Identification, traceability and sustainable archiving of your products, cables, vials, tubes of labels, adhesives, cable marker and sleeve. |
| Vedi altri risultati |