Learn More
Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10787708 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
3 positions, 500 w
6 positions, 950 w
Lunghezza (sistema metrico):
480 mm
700 mm
Larghezza (sistema metrico):
480 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10787708 3 positions, 500 w 480 mm 480 mm Pezzo
10536243 6 positions, 950 w 700 mm 700 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10787708 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F30300240
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Operates according to the Randall technique in determining the content of soluble products. Velp Scientifica™ SER 148 Series Semi-Automatic Solvent Extractor can be used to separate a substance from solid and semi-solid samples using immersion, washing and solvent recovery.
  • Beats Ordinary Soxhlet Extractor
  • Up to 5 times faster than traditional soxhlet (hot solvent vs. cold solvent)
  • Low solvent consumption (up to 75%)
  • Limited cost per analysis
  • Convenience & Choice
  • Select from 29 on-board empty programs
  • Two models available to match sample load
  • SER 148/3, a 3-position solvent extraction system
  • SER 148/6, a 6-position solvent extraction system
Specifica
Product Type Solvent Extractor
Capacità (sistema metrico) 30 to 100 mL
Descrizione 3 positions, 500 w
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Lunghezza (sistema metrico) 480 mm
Larghezza (sistema metrico) 480 mm
Peso (sistema metrico) 30 kg