missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals BBS7 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18307119 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18307119 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18307119 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00055212D01P

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

BBS7 Polyclonal antibody specifically detects BBS7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene BBS7
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500
Formulazione PBS (pH 7.4)
N. accesso geni NP_789794.1
Alias gene Bardet-Biedl syndrome 7, BBS2L1Bardet-Biedl syndrome 7 protein, BBS2-like 1, BBS2-like protein 1, FLJ10715
Specie ospite Rabbit
Immunogeno BBS7 (NP_789794.1, 1 a.a. - 715 a.a.) full-length human protein. MDLILNRMDYLQVGVTSQKTMKLIPASRHRATQKVVIGDHDGVVMCFGMKKGEAAAVFKTLPGPKIARLELGGVINTPQEKIFIAAASEIRGFTKRGKQFLSFETNLTESIKAMHISGSDLFLSASYIYNHYCDCKDQHYYLSGDKINDVICLPVERLSRITPVLACQDRVLRVLQGSDVMYAVEVPGPPTVLALHNGNGGDSGEDLLFGTSDGKLALIQITTSKPVRKWEIQNEKKRGGILCIDSFDIVGDGVKDLLVGRDDGMVEVYSFDNANEPVLRFDQMLSESVTSIQGGCVGKDSYDEIVVSTYSGWVTGLTTEPIHKESGPGEELKINQEMQNKISSLRNELEHLQYKVLQERENYQQSSQSSKAKSAVPSFGINDKFTLNKDDASYSLILEVQTAIDNVLIQSDVPIDLLDVDKNSAVVSFSSCDSESNDNFLLATYRCQADTTRLELKIRSIEGQYGTLQAYVTPRIQPKTCQVRQYHIKPLSLHQRTHFIDHDRPMNTLTLTGQFSFAEVHSWVVFCLPEVPEKPPAGECVTFYFQNTFLDTQLESTYRKGEGVFKSDNISTISILKDVLSKEATKRKINLNISYEINEVSVKHTLKLIHPKLEYQLLLAKKVQLIDALKELQIHEGNTNFLIPEYHCILEEADHLQEEYKKQPAHLERLYGMITDLFIDKFKFKGTNVKTKVPLLLEILDSYDQNALISFFDAA
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55212
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.