missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBS9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16803114 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16803114 150 μL 150µL
16813114 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16803114 Fornitore Proteintech N. del fornitore 144601AP150UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The BBSome complex is thought to function as a coat complex required for sorting of specific membrane proteins to the primary cilia. The BBSome complex is required for ciliogenesis but is dispensable for centriolar satellite function. This ciliogenic function is mediated in part by the Rab8 GDP/GTP exchange factor, which localizes to the basal body and contacts the BBSome. Rab8(GTP) enters the primary cilium and promotes extension of the ciliary membrane. Firstly the BBSome associates with the ciliary membrane and binds to RAB3IP/Rabin8, the guanosyl exchange factor (GEF) for Rab8 and then the Rab8-GTP localizes to the cilium and promotes docking and fusion of carrier vesicles to the base of the ciliary membrane. Required for proper BBSome complex assembly and its ciliary localization.

Specifica

Antigene BBS9
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.37 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene BBS9
N. accesso geni Q3SYG4, Q811G0
Alias gene B1, Bardet Biedl syndrome 9, BBS9, C18, D1, Protein PTHB1, PTHB1
Simboli geni BBS9
Specie ospite Rabbit
Immunogeno BBS9 Fusion Protein Ag5665
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 150 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 27241, 319845
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.