Learn More
BBT594, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483647
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483647 50 mg -
16467638 10 mg 10mg
16447546 100 mg -
16440108 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483647 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18840
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
BBT594 is a potent receptor tyrosine kinase RET inhibitor, used for cancer treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico BBT594
CAS 882405-89-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H30F3N7O3
Quantità 50 mg
Sinonimo NVP-BBT594
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (57.94 mM)
SMILES O=C(N1CCC2=C1C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=C2)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molecular Weight (g/mol) 569.58
Peso formulazione 569.58
Percent Purity 96.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only