Learn More
BC-1382, TRC
Codice prodotto. 30346831
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346831 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346831 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB12935310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
CAS 1013753-99-5
Formula molecolare C23 H29 N3 O5 S
Quantità 10 mg
Sinonimo BC-1382, N-[(1S)-2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C23H29N3O5S/c1-17(22(27)24-16-19-8-6-7-11-21(19)31-2)25-23(28)18-12-14-26(15-13-18)32(29,30)20-9-4-3-5-10-20/h3-11,17-18H,12-16H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)/t17-/m0/s1
SMILES COc1ccccc1CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)C2CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)-N-[(2S)-1-[(2-methoxyphenyl)methylamino]-1-oxopropan-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 459.558
Peso formulazione 459.183