Learn More
MedChemExpress BCA
Codice prodotto. 16459447
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459447 5 g 5g
16441569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16459447 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15908
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
MedChemExpress BCA is 2,2-Biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt; Determination of Cu and protein assay.
Specifica
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
Requisiti di stoccaggio 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Sinonimo Disodium bicinchoninate
CAS 979-88-4
Peso molecolare 388.28 g/mol
Solubilità H2O : 100 mg/mL (257.55 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 15.3 mg/mL (39.40 mM; Need ultrasonic and warming)