Specifica
| Formula molecolare | C20H10N2Na2O4 |
| Numero MDL | MFCD00037500 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Key | AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1 |
| IUPAC Name | disodium [2,2'-biquinoline]-4,4'-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 388.29 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Microplate Reader |
| Product Line | Pierce |