Learn More
BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602329 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602329 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602329 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308778APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene BCL-W/BCL2L2
Applicazioni Western Blot, Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone CPTC-BCL2L2-2
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 599
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus