Learn More
BCL10 Mouse anti-Human, Clone: 2E8G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene BCL10
Clone 2E8G5
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808545
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66556-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898535
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66556-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
BCL-10 is an N-terminal CARD (Caspase Recruitment Domain) containing protein that is involved in the adaptive immune response. It promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation, and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. BCL-10 is also an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. It is a substrate for MALT1. Mutations in the gene can lead to Immmunodeficiency 37 or Lymphoma, mucosa-associated lymphoid type.
Specifica
Specifica
BCL10
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B cell CLL/lymphoma 10, B cell lymphoma/leukemia 10, BCL10, c E10, CARD like apoptotic protein, CARMEN, cCARMEN, Cellular E10, Cellular homolog of vCARMEN, CIPER, CLAP, hCLAP, mE10
BCL10
IgG1
Protein G
Antibody
2E8G5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O95999
8915
BCL10 Fusion Protein Ag12162
Primary
-20°C
BCL10