Learn More
Abnova™ BCL6 Split FISH Probe
Codice prodotto. 16033525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 uL
200 uL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16033525 200 uL 200µL
16023525 100 uL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16033525 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FS0068.200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
Includes
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Descrizione DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Da utilizzare con (applicazione) FISH-Ce
Include DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Quantità 200 uL