Learn More
ACROBiosystems BCMA protein-coupled magnetic beads
For capturing the anti-BCMA antibody from various assay systems
dietro preventivo
Specifica
Contenuto kit The conjugation was achieved by means of the binding between streptavidin and biotin. Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L Thus, the binding of streptavidin and bi
Content And Storage -20°C, Avoid light
Shipping Condition RT
Tipo Magnetic Affinity Bead
Specie Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17106491
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
MBS-K004-2MG BEADS
2 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17196481
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
MBS-K004-10MG BEADS
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The biotinylated BCMA protein was conjugated to streptavidin magnetic beads. This pre-coupled magnetic bead product can capture the anti-BCMA antibody from various assay systems. The beads are in uniform size, narrow size distribution with large surface area and unique surface coating, which can help you get the best performance and highly reproducible results. This Human BCMA-coupled magnetic beads will bring great convenience with minimum non-specific binding and developed protocols. This ready-to-use product could greatly save your time and hassle.
Specifica
Specifica
The conjugation was achieved by means of the binding between streptavidin and biotin. Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L Thus, the binding of streptavidin and bi
RT
Human
-20°C, Avoid light
Magnetic Affinity Bead