Learn More
Berkshire International™ Carta per cleanroom A4 85 g perforata
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17460154 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
17460154 Green pezzi 2500
17450154 Blue pezzi 2500
17470154 Pink pezzi 2500
17480154 White pezzi 2500
17490154 Yellow pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17460154 Fornitore Berkshire International™ N. del fornitore B85A4G2HP25010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.50€
    218.63€ / pezzi 2500
    Risparmia 43.87€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BCR™ Cleanroom Paper 85 g A4 with 2-hole Punch is available in several colors.
  • Available in 5 colors: Green, Blue, Pink, White, and Yellow
Specifica
Materiale Wood Pulp (100%) with Synthetic Latex Additive
Rigata No
Colore Green
Lunghezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Paper for Cleanroom Environments: Writing, Copying and Printing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Copiers and Laser Printers
Carta semplice Yes
Size A4
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 85 g