Learn More
BD AEC Substrate Kit
Codice prodotto. 15836738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità cromogeno:
1.5 mL
3 mL
Include:
AEC buffer and AEC chromogen
Plates, AEC buffer, chromogen
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità cromogeno Include Dimensione della confezione
15836738 3 mL Plates, AEC buffer, chromogen Pezzo
15826478 1.5 mL AEC buffer and AEC chromogen 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Codice prodotto. 15836738 Fornitore BD N. del fornitore 551951
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Includes
AEC Buffer and AEC Chromogen
Substrate for peroxidase and is a widely used chromogen for immunohistochemical staining and immunoblotting
Immunohistochemistry, ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità cromogeno 3 mL
Tipo di cromogeno AEC
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemical staining and immunoblotting, ELISPOT
Tipo di substrato AEC Substrate
Include Plates, AEC buffer, chromogen
pH 7.2
Requisiti di stoccaggio 4°C
Quantità substrato 100mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD ELISPOT AEC Substrate Set
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diemthyl formamide,3-amino-9-ethyl carbazole