Learn More
BD AKP Streptavidin
Descrizione
- Storage buffer: Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
Immunohistochemistry
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Quantità | 50 mL |
| Content And Storage | 4°C |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry |
Research use only.