Descrizione
- Format: PE
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Quantità | 25 Tests |
| Volume del campione | 5 μL |
| Tampone di conservazione | Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |