Learn More
BD Annexin V-V450
Codice prodotto. 15890249 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15890249 50 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15890249 Fornitore BD N. del fornitore 560506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    548.28€ / pezzi 1
    Risparmia 96.72€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
Identifies apoptosis at an earlier stage than assays based on nuclear changes such as DNA fragmentation.
  • Format: V450
  • Volume per Test: 5μL
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 Tests
Volume del campione 5 μL
Tampone di conservazione Aqueous Buffered solution containing BSA and ≤0.09% Sodium Azide
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry