Learn More
BD Autoclip™ Wound Closing System
Codice prodotto. 17275043
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Wound Clip
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17275043 Wound Clip pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17275043 Fornitore BD N. del fornitore 427631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    470.48€ / pezzi 1000
    Risparmia 206.52€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Ideal for use on lab animals or in veterinary surgery
Wound Clips
  • 9mm nonsterile Autoclip wound clips 20 stainless-steel double clips per rack 100 clips (5 racks) per box, 10 boxes per case
Note: Items can be purchased as a kit or individually.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Product Type Wound Clip
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 0.354 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0.9 cm
Quantità 100 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For use on lab animals or in veterinary surgery