Learn More
BD Agar disidratato Bacto™
Codice prodotto. 11758223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
454 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Bottle
Contenitore
Flacone
Dimensione della confezione:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11758223 2000 g Contenitore 2kg
11768223 100 g Bottle 100g
10455513 454 g Flacone 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11758223 Fornitore BD N. del fornitore 214030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.25€
    773.83€ / 2kg
    Risparmia 42.42€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
  • Extraneous matter, pigmented portions and salts are reduced to minimum
  • Fine, light colored granules
  • Convenient for weighing and handling
Determines motility and growth of anaerobes and microaerophiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Concentrazione 0.015
Additivo Agar
Forma Disidratato
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione della motilità e della crescita di batteri anaerobi e microaerofili
Tipo di imballaggio Contenitore
Quantità 2000 g