Learn More
BD Agar disidratato Bacto™
Codice prodotto. 11768223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
454 g
2000 g
Tipo di imballaggio:
Bottle
Contenitore
Flacone
Dimensione della confezione:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11768223 100 g Bottle 100g
10455513 454 g Flacone 454g
11758223 2000 g Contenitore 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11768223 Fornitore BD N. del fornitore 214050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    117.81€ / 100g
    Risparmia 12.19€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
  • Extraneous matter, pigmented portions and salts are reduced to minimum
  • Fine, light colored granules
  • Convenient for weighing and handling
Determines motility and growth of anaerobes and microaerophiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Concentrazione 1.5%
Additivo Agar
Forma Dehydrated
Da utilizzare con (applicazione) Determination of motility and the growth of anaerobes and microaerophiles
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 100 g