Learn More
BD Bacto™ Dehydrated Culture Media: Tryptose Phosphate Broth
Codice prodotto. 11719012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11719012 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11719012 Fornitore BD N. del fornitore 260300
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Dehydrated media for isolation, detection and cultivation of wide variety of microorganisms
Cultivation of fastidious microorganisms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BAM
Forma Dehydrated
Formato Bottle
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of a wide variety of fastidious microorganisms
Quantità 500 g