Learn More
BD BBL™ AFB Slides
Codice prodotto. 11722964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11722964 50 Pk. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11722964 Fornitore BD N. del fornitore 231391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For evaluating and controlling the quality of acid-fast and fluorescent stain reagents and staining techniques for the detection of acid-fast bacilli (AFB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Control Slide
Quantità 50 Pk.
For in vitro diagnostic use.