Learn More
BD BBL™ Cefinase™ β-Lactamase Detection Discs
Codice prodotto. 11742974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Discs
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11742974 50 Discs pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11742974 Fornitore BD N. del fornitore 231650
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Each disc is used to test a single bacterial strain for the presence of Β-lactamase
Rapid test used to isolate colonies of Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus sp., Haemophilus influenzae and anaerobic bacteria for the production of Β-lactamase:
  • Quarter inch disc impregnated with nitrocefin, a chromogenic cephalosporin
  • When a bacterium produces Β-lactamase in significant quantities, the yellow-colored disc turns red in the area where the isolate is smeared
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Nitrocefin
Content And Storage -20°C to +8°C
Tipo di imballaggio Disc
Quantità 50 Discs