missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: BCYE Agar Base
Descrizione
- Formulation: Yeast extract 10g/L, Ferric Pyrophosphate 0.25g/L, ACES Buffer 10g/L, Charcoal, Activated 2g/L, Alpha-Ketoglutarate 1g/L, Agar 15g/L
Certifications
SMWW
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | SMWW |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | BCYE Agar base |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Yeast extract 10g/L, Ferric Pyrophosphate 0.25g/L, ACES Buffer 10g/L, Charcoal, Activated 2g/L, Alpha-Ketoglutarate 1g/L, Agar 15g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Legionella species |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?