Learn More
BD Terreni di coltura disidratati BBL™: Middlebrook ADC Enrichment
Codice prodotto. 11718173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 ml
100 mL
Tipo di imballaggio:
Bottle
Provetta
Dimensione della confezione:
200mL
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
11718173 20 ml Provetta 200mL
11756924 100 mL Bottle pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11718173 Fornitore BD N. del fornitore 211887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    165.01€ / 200mL
    Risparmia 19.99€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used as a growth supplement for microbiology research. BD Difco™ BBL™ Middlebrook ADC Enrichment is recommended for isolation and cultivation of mycobacteria and other microbes
  • Dehydrated format
  • Culture media
  • DNR (Latex) free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 2-8 °C
Additivo Middlebrook ADC
Forma Liquido
Da utilizzare con (applicazione) Terreni di coltura disidratati
Tipo di imballaggio Provetta
Quantità 20 ml