Learn More
BD Terreni di coltura disidratati BBL™: Mueller Hinton II Broth (con compensazione di cationi)
Codice prodotto. 11800482
Click to view available options
:
Mueller Hinton II Broth (cation-adjusted); 500g
Codice prodotto. 11800482
Marca: BD 212322
Edge
Test di suscettibilità antimicrobica di microrganismi con metodi di diluizione in brodo. Terreni di coltura disidratati   BD Difco™ BBL™: Il Mueller Hinton II Broth (con compensazione di cationi) fa parte di una vasta scelta di terreni disidratati.
  • Terreno di coltura
  • Disidratato
  • Mueller Hinton II Broth (con compensazione di cationi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BS12, CLSI, CMPH2, MCM9
Content And Storage Da 2° a 25 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Mueller Hinton II Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Estratto di carne 3 g/l, idrolizzato acido di caseina 17.5 g/l, amido 1.5 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Test di sensibilità antimicrobica di microrganismi con metodo di diluizione in brodo
Tipo di imballaggio Flacone
Quantità 500 g