missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Yeast Extract Agar

Codice prodotto. 17264353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17264353 500 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17264353 Fornitore BD N. del fornitore 211546

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For isolation of Dermatophytes, Trichophyton verrucosum

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 25°C
Forma Dehydrated
Tipo di media Yeast Extract Agar
Product Type Agar
Formulazione Papaic digest of Soybean Meal 10g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 40g/L, Streptomycin 0.03g/L, Chloramphenicol 0.05g/L, Agar 17g/L
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of Dermatophytes, Trichophyton verrucosum
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 500 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.