Learn More
BD Reagenti/Ingredienti/Additivi per terreno di coltura BBL™/Difco™: Latte scremato
Descrizione
- Differenziazione di organismi in base alla coagulazione e alla proteolisi della caseina
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | OSHA, HCS |
| Content And Storage | <30 °C |
| Additivo | Latte scremato |
| Forma | Disidratato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparazione di terreni di coltura per microbiologia |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |