Learn More
BD BBL™/Difco™ TB Stain Kit K
For staining mycobacteria by the Kinyoun (cold) acid-fast procedure
Marca: BD 212522
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: One 250mL bottle each: Carbolfuchsin KF, Decolorizer and Brilliant Green K
Descrizione
Stains smears prepared from specimens and cultures suspected of containing mycobacteria for early presumptive diagnosis of mycobacterial infection and characterization of bacterial isolates.
Specifica
TB Kinyoun Stain Kit | |
Carbol fuchsin KF, decolorizer, and brilliant green K | |
For staining mycobacteria by the Kinyoun (cold) acid-fast procedure | |
Bottle |
Each | |
Bottle | |
15° to 30°C | |
Stain Set K (Carbolfuchsin KF, Decolorizer and Brilliant Green K) |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, phenol,ethanol, methanol,hydrochloric acid
For in vitro Diagnostic Use.