Learn More
BD Terreno di arricchimento Middlebrook OADC BBL™
Descrizione
- 100 ml a flacone (6/sp)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2-8 °C |
| Additivo | Middlebrook OADC Enrichment |
| Forma | Viscoso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agar Middlebrook 7H10 |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 6 x 100 ml |