Learn More
BD BBL™ Hemoglobin Solution
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS, 11014 |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Additivo | Hemoglobin Solution |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dehydrated culture media |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 100 mL |