Learn More
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment
Codice prodotto. 11798163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11798163 5 x 10 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11798163 Fornitore BD N. del fornitore 211876
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BD BBL™ IsoVitaleX™ Enrichment is a chemically defined supplement used as an additive to media for cultivation of nutritionally fastidious microorganisms.
  • GC Agar supplemented with hemoglobin and BBL IsoVitaleX Enrichment (in place of yeast concentrate) provides an improved medium for the isolation of microorganisms
  • Enrichment provides V factor (nicotinamide adenine dinucleotide, NAD) for Haemophilus species
  • Also provides vitamins, amino acids, coenzymes, dextrose, ferric ions and other factors which improve the growth of pathogenic Neisseria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 2°C to 8°C
Additivo IsoVitaleX™ Enrichment
Forma Lyophilized
Da utilizzare con (applicazione) Dehydrated culture media
Tipo di imballaggio Vial
Quantità 5 x 10 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • isovitalex enrichment
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid