Learn More
BD Middlebrook OADC Enrichment BBL™
Codice prodotto. 11708173
Click to view available options
Quantità:
500 mL
10 x 20 ml
Tipo di imballaggio:
Bottle
Provetta
Dimensione della confezione:
200mL
500mL
Codice prodotto. 11708173
Marca: BD 211886
Used as a growth supplement for microbiology research. BD Difco™ BBL™ Middlebrook OADC Enrichment is recommended for isolation and cultivation of mycobacteria and other microbes.
  • Dehydrated format
  • Culture media
  • DNR (Latex) free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Content And Storage 2-8 °C
Additivo Middlebrook OADC Enrichment
Forma Viscoso
Da utilizzare con (applicazione) Terreni di coltura disidratati
Tipo di imballaggio Provetta
Quantità 10 x 20 ml