Learn More
BD BBL™ Prepared Bottled Media: Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (pH 7.0)
Codice prodotto. 15144172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Certificazione/Conformità:
ISO/DIS, 11014
USP, EP, JP
Tipo di imballaggio:
Sterile prepared infusion bottle, 10/Pk.
Sterile prepared infusion bottle, 25/Pk
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Certificazione/Conformità Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
15144172 500 mL USP, EP, JP Sterile prepared infusion bottle, 10/Pk. pezzi 10
15124172 100 mL ISO/DIS, 11014 Sterile prepared infusion bottle, 25/Pk pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15144172 Fornitore BD N. del fornitore 257087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.90€
    109.39€ / pezzi 10
    Risparmia 39.51€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Used for dissolving, suspending and diluting test samples
  • Used to make suspensions of organisms for testing growth promoting and inhibitory properties of media when examining non-sterile pharmaceutical products for specified microorganisms
  • Fluid provides osmotic stability, stable pH value
  • Maintains viability of microorganisms during preparation of samples
  • Surface-active ingredients or inactivators of antimicrobial agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aspetto Colorless, Clear
ATCC® 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538
Tipo di brodo Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
Tipo di tappo Stopper with Ring
Certificazione/Conformità USP, EP, JP
Colore Clear
Content And Storage 5°C to 25°C
Country of Origin United States
Rileva Microorganisms
Forma Liquid
Formato Bottle
Manufacturing Origin United States
Tipo di media Buffered Sodium Chloride Peptone solution
Metodo di preparazione Ready-to-Use
Product Type Peptone
Sterilità Sterile
Target Organism Class Non-fastidious Organisms
Test Type Media Testing
Volume di riempimento 500 mL
Formulazione Proteose Peptone No.3 1,0g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 3.6g/L, Disodium Hydrogen Phosphate (Dihydrate) 7.2g/L, Sodium Chloride 4.3g/L
Da utilizzare con (applicazione) Detection of micororganisms from pharmaceutical, food, environmental or Water testing samples
Include Injection stopper and pull ring
Tempo di incubazione 2 hr.
Tipo di imballaggio Sterile prepared infusion bottle, 10/Pk.
Linea di prodotti BBL
Quantità 500 mL
Tipo di campione Food, Water
Qualità di produzione USP, EP, JP