Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Media: BCYE Agar (for Legionella)
Codice prodotto. 17284353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17284353 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17284353 Fornitore BD N. del fornitore 221808
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For primary isolation and cultivation of Legionella pneumophila and other Legionella species from environmental samples and clinical specimens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO/DIS, 11014
Colore Black
Forma Liquid
Manufacturing Origin United States
Tipo di media BCYE Agar (for Legionella)
Formulazione Yeast extract 10g/L, L-Cysteine HCl 0.4g/L, Ferric Pyrophosphate 0.25g/L, ACES Buffer 10g/L, Charcoal, Activated 2g/L, Alpha-Ketoglutarate 1g/L, Agar 15g/L
Da utilizzare con (applicazione) Primary isolation and cultivation of Legionella pneumophila and other Legionella species from environmental samples and clinical specimens
Tipo di imballaggio Plate
Quantità 10/Pk.