Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Nalidixic Acid
Codice prodotto. 11742954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11742954 10/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11742954 Fornitore BD N. del fornitore 231311
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
High-quality absorbent paper discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or other chemotherapeutic agents
  • Discs containing certifiable agents are submitted to FDA for assay and certification before distribution Clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Nalidixic Acid
Concentrazione 30 μg
Tipo di imballaggio Disc
Quantità 10/Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Disc Nalidixic Acid Na-30 10 Ea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid