Learn More
Brilliant Stain Buffer, BD
Codice prodotto. 15349374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15349374 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15349374 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 563794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.15€
    53.74€ / pezzi 1
    Risparmia 9.41€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Designed to complement multicolor flow cytometry experiments. Brilliant Stain Buffer is a buffer for the immunofluorescent staining of cells.
  • Compatible with the use of other fluorescent staining reagents conjugated with traditional fluorochromes
  • Research Use Only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 Tests