Learn More
BD Calcium Assay Kit
Codice prodotto. 15826289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Preps
100 Preps
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15826289 100 Preps 1 set
15806289 10 Preps 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15826289 Fornitore BD N. del fornitore 640178
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Includes
Calcium Indicator, 10X Signal Enhancer
For homogeneous measurement of intracellular Calcium changes
  • Assay involves only one dye addition step and does not require washing
  • Allows easy implementation in high throughput environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Da utilizzare con (applicazione) For homogeneous measurement of intracellular calcium changes
Include 10 vials calcium indicator,100mL signal enhancer (10X, lyophilized)
Quantità 100 Preps
Tipo Detection Assay Kit