Learn More
BD Capture Assay Set
Measurement of cytokines levels in-vivo
Marca:  BD 558491
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12850470
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Includes: Plate coating antibody, in vivo capture antibody, IVC standard, enzyme concentrate, technical data sheet and lot-specific certificate of analysis
Descrizione
Descrizione
  • Reactivity: Mouse
  • Format: Set
In-vitro capture assay
Specifica
Specifica
Plate coating Antibody, in vivo capture Antibody, IVC standard, Enzyme concentrate, technical data sheet and lot specific certificate of analysis
Mouse IFN-gamma capture assay set
10 Plates
Set