Learn More
BD CBA Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine Kit
Codice prodotto. 15577135 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
80 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15577135 80 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15577135 Fornitore BD N. del fornitore 560485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1773.27€ / 1 sets
    Risparmia 311.73€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Includes
Reagents for capture and detection of IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL-17A, and IL-10; wash buffer; assay diluent; cytometer setup reagents
Optimized for analysis of physiologically relevant concentrations (pg/mL levels) of specific cytokine proteins in tissue culture supernatants and serum samples
BD CBA assays provide a method of capturing a soluble analyte or set of analytes with beads of known size and fluorescence, making it possible to detect analytes using flow cytometry.
  • Can be used to measure Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interferon-γ (IFN-γ), Tumor Necrosis Factor (TNF), Interleukin-17A (IL-17A), and Interleukin-10 (IL-10) protein levels in a single sample
  • Provides sufficient reagents for 80 tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rileva IL-2, IL-4, IL-6, IFN-g, TNF, IL-17A and IL-10
Da utilizzare con (applicazione) For analysis of physiologically relevant concentrations (pg/mL levels) of specific Cytokine Proteins in Tissue Culture supernatants and Serum samples
Quantità 80 Tests
Content And Storage 2°C to 8°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mouse Th1/Th2/Th17 CBA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT
For research use only.