Learn More
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixation and Permeabilization Solution
Codice prodotto. 15817868 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15817868 125 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15817868 Fornitore BD N. del fornitore 554722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00€
    385.26€ / 1 sets
    Risparmia 67.74€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
1X solution can be used for the simultaneous fixation and permeabilization of cells prior to intracellular cytokine staining
Recommended Assay Procedure:
For the stimulation of cells, various in vitro methods have been reported for stimulating cells to produce cytokines. Polyclonal activators have been particularly useful for inducing cytokine-producing cells. These activators include the following: concanavalin A, lipopolysaccharide, phorbol esters plus calcium ionophore or ionomycin, phytohaemaglutinin, staphylococcus enterotoxin B, and monoclonal antibodies directed against subunits of the TCR/CD3 complex (with or without antibodies directed against costimulatory receptors, such as CD28).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Can be used for the simultaneous fixation and permeabilization of cells prior to intracellular Cyto kine staining
Intervallo di pH 7.2
Content And Storage Store undiluted at 4°C
Product Type Fixation and permeabilization solution
Quantità 125 mL
Formato Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation and Permeabilization Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conferendolo a un opportuno impianto ditrattamento e smaltimento in accordo conle leggi e i regola.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyd e...%