Learn More
BD Cytofix/Cytoperm™ Fixation/Permeabilization Solution Kit with BD GolgiStop™
Codice prodotto. 15867858 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15867858 250 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15867858 Fornitore BD N. del fornitore 554715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    422.60€ / 1 sets
    Risparmia 74.40€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Includes
  • Fixation/Permeabilization solution (125mL)
  • BD Perm/Wash™ Buffer, 10x concentrate containing Fetal Bovine Serum (FBS) and saponin (100mL)
  • Protein transport inhibitor BD GolgiStop™ (containing Monensin)
Provides GolgiStop protein transport inhibitor containing monensin
The ex vivo addition of GolgiStop to in vitro- or in vivo -stimulated cells blocks their intracellular transport processes. This results in the accumulation of most cytokine proteins in the Golgi complex and thereby enhances cytokine staining signals.
  • GolgiStop reagent is provided for treating up to 1L of cell culture at a cell density of up to 2 × 106 cells/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Include 125 mL fixation/permeabilization solution, perm/Wash™ buffer, fetal bovine serum (FBS) 10X and 100 mL saponin, protein transport inhibitor BD GolgiStop™
N. di test 250
Quantità 250 Tests
Status giuridico RUO
Product Type Fixation/Permeabilization Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • BD Cytofix/Cytoperm Plus Fixation/Permeabilization Kit with Golgistop
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, monensin mononatriumsalz, formaldehyde