Includes
- Fixation/Permeabilization solution (125mL)
- Perm/Wash Buffer, 10x concentrate containing Fetal Bovine Serum (FBS) and saponin (100mL)
- Provides two reagents, fixation/permeabilization solution and Perm/Wash Buffer
- After cell fixation and permeabilization, the Perm/Wash Buffer is used to wash the cells and to dilute the anti-cytokine antibodies for staining
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C |
| Include | 125 mL fixation/permeabilization solution, perm/Wash™ buffer, fetal bovine serum (FBS) 10X and 100 mL saponin |
| N. di test | 250 |
| Quantità | 250 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Product Type | Fixation/Permeabilization Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Solution Kit
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde