Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set (Bead C6)
Codice prodotto. 15821099 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15821099 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15821099 Fornitore BD N. del fornitore 561518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    357.03€ / pezzi 1
    Risparmia 62.97€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Includes
  • Kit contents:
  • Enhanced Sensitivity Capture Bead C6: stored in aqueous buffered solution containing fetal bovine serum and ≤0.09% sodium azide
  • Detection Reagent (Part A): stored in aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Standard: lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin 150
Measures human Interleukin-12p70 (IL-12p70) in serum, plasma and cell culture supernatant samples
This kit is used in conjunction with BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Enhanced Sensitivity Master Buffer Kit, flow cytometer and FCAP Array™ Software and can measue soluble analytes present in very low concentrations.
  • Bead-based immunoassay
  • Reactivity: human
  • Standard assay range: 274 to 200000fg/mL
Flow cytometry, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA™ and ProClin™ 150. Store at 4°C.
Include Capture beads, detection reagent, standards
Da utilizzare con (applicazione) Used in conjunction with BD™ cytometric bead array (CBA)
N. di test 100
Quantità 100 Tests
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flow Cytometer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT