Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Human IL-6; Flex Set, Bead A7
Codice prodotto. 15829278
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15829278 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15829278 Fornitore BD N. del fornitore 558276
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Human IL-6 Standard; Human IL-6 PE Detection Reagent; Human IL-6 Capture Bead A7
Bead-based immunoassay capable of measuring human interleukin-6 (IL-6) in serum, plasma, and cell culture supernatant samples
Reactivity
  • QC Testing: Human
  • Testing in Development: Nonhuman Primate
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IL-6
Cross-reattività Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey
Include Human IL-6 Standard, Human IL-6 PE Detection Reagent, Human IL-6 Capture Bead A7
Quantità 100 Tests
Tipo di campione Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Product Type Human IL-6 Flex Set (Bead A7)