Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-12p70; Flex Set, Bead D7
Descrizione
Includes
Mouse IL-12p70; Standard; Mouse IL-12p70; PE Detection Reagent; Mouse IL-12p70; Capture Bead D7
The BD CBA Mouse IL-12p70 Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse interleukin-12p70 (IL-12p70) in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with BD CBA Mouse IL-12p70 Flex Set.
- Reactivity: Mouse
- Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
- Standard component is lyophilized
- When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
- Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | IL-12p70 |
| Cross-reattività | Mouse |
| Include | Mouse IL-12p70, standard, Mouse IL-12p70, PE detection reagent, Mouse IL-12p70, capture bead D7 |
| Quantità | 100 Tests |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Product Type | Mouse IL-12p70 flex set (bead D7) |
Sicurezza e movimentazione
- Mouse IL-12p70 Flex Set
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT