Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse IL-6; Flex Set, Bead B4
Codice prodotto. 10146573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10146573 100 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10146573 Fornitore BD N. del fornitore 558301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Add to basket
Includes
Mouse IL-6; Standard; Mouse IL-6; PE Detection Reagent; Mouse IL-6; Capture Bead B4
For detecting mouse interleukins in serum and cell culture samples
The BD CBA Mouse IL-6 Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse interleukin-6 (IL-6) in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse IL-6 Flex Set.
  • Reactivity: Mouse
  • Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
  • Standard component is lyophilized
  • When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
  • Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene IL-6
Cross-reattività Mouse
Include Mouse IL-6, standard, Mouse IL-6, PE detection reagent, Mouse IL-6, capture bead B4
Quantità 100 Tests
Tipo di campione Serum, Cell Culture Supernatant
Content And Storage 4°C
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Product Type Mouse IL-6 flex set (bead B4)
compliance-icons
Product Identifier
  • Mouse IL-6 Flex Set
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT