Learn More
BD Cytometric Bead Array (CBA) Mouse MCP-1; Flex Set, Bead B7
Descrizione
Includes
Mouse MCP-1; Standard; Mouse MCP-1; PE Detection Reagent; Mouse MCP-1; Capture Bead B7
The BD CBA Mouse MCP-1 Flex Set is a bead-based immunoassay capable of measuring mouse monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), also known as CCL2, in serum and cell culture supernatant samples. Mouse reactivity was determined by testing samples with the BD CBA Mouse MCP-1 Flex Set.
- Reactivity: Mouse
- Capture Bead and PE Detection Reagent components formulated to a 50x concentration for multiplex use
- Standard component is lyophilized
- When reconstituted in 4.0mL assay diluent, standard has a protein concentration of 2500pg/mL
- Must be used in conjunction with a BD CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit, flow cytometer, FCAP Array™ Software
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | MCP-1 |
| Cross-reattività | Mouse |
| Include | Mouse MCP-1, standard, Mouse MCP-1, PE detection reagent, Mouse MCP-1, capture bead B7 |
| Quantità | 100 Tests |
| Tipo di campione | Serum, Cell Culture Supernatant |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
| Product Type | Mouse MCP-1 flex set (bead B7) |
Sicurezza e movimentazione
- Mouse MCP-1 Flex Set
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT